Tlačiť
1,4-Dithioerythritol 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
171660010 171660050 171660250
ACRO171660010EA 48.54 EUR
ACRO171660010 ACRO171660050 ACRO171660250
1,4-Dithioerythritol 99+%
1,4-Dithioerythritol
Vzorec: C₄H₁₀O₂S₂
Teplota varu: 286 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 82…86 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00063750
Číslo CAS: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8
OSN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Solubility (1 % in water) Clear to slightly hazy colorless