Tlačiť
(R)-(+)-Limonene 96% unstabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (R)-(+)-Dipentene, (R)-(+)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene, (R)-(+)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene, D(+)-Limonene, (R)-(+)-p-Mentha-1,8-diene, D-Limonene
179390050 179395000 179390025
ACRO179390050EA 38.51 EUR
ACRO179390050 ACRO179395000 ACRO179390025
(R)-(+)-Limonene 96% unstabilised
(R)-(+)-Limonene
Vzorec: C₁₀H₁₆
Teplota varu: 175,5 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –74 °C
Hustota: 0,8405 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 48 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00062991
Číslo CAS: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
OSN: 2052
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05515
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Relative density (D20/4°C) 0.840 to 0.844
Specific optical rotation +102° to +110° (20°C, 589 nm) (C=1, CH3OH)