Tlačiť
(R)-(-)-Carvone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (R)-2-Methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-enone, L-p-Mentha-1(6),8-dien-2-one, (R)-(-)-2-Methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-one, L(-)-Carvone
M-Clarity™ quality level = MQ100
W224901-1KG-K W224901-5KG-K
SIALW224901-1KG-KEA 115.92 EUR
SIALW224901-1KG-K SIALW224901-5KG-K
(R)-(-)-Carvone, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-Carvone
Vzorec: C₁₀H₁₄O
Teplota varu: 227 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 25,2 °C
Hustota: 0,9652 g/cm³ (15 °C)
Číslo MDL: MFCD00001578
Číslo CAS: 6485-40-1
EINECS: 229-352-5