(R)-(-)-Carvone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(R)-2-Methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-enone, L-p-Mentha-1(6),8-dien-2-one, (R)-(-)-2-Methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-one, L(-)-Carvone
Purity: 98%
CAS No.: 6485-40-1
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 93°(199°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.959
Refractive Index: 1.4990
Appearance: Colourless
Odour: Pleasant
Boiling Point: 228-230°
Beilstein Reference: 2206714
Optical Rotation: -61° (neat)
MDL No.: MFCD00001578
Vzorec:
C₁₀H₁₄O Teplota varu: 228…230 °C Teplota tavenia: 25,2 °C Hustota: 0,959 Teplota vzplanutia: 93 °C (199 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001578 Číslo CAS: 6485-40-1 EINECS: 229-352-5 |