Tlačiť
(Methylthio)acetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (Methylthio)ethansäure, 2-(Methylthio)acetic acid
B22531.14 B22531.03 B22531.06
B22531.14EA 309.63 EUR
B22531.14 B22531.03 B22531.06
(Methylthio)acetic acid ≥98%
(Methylthio)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 2444-37-3 Molecular Formula: CH3SCH2CO2H Formula Weight: 106.15 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4950 Odour: Stench Melting Point: 13-14° Boiling Point: 99-100°/4mm Beilstein Reference: 1740201 MDL No.: MFCD00075444
Vzorec: C₃H₆O₂S
Mw: 106.15
Teplota varu: 99…100 °C (4 mmHg)
Teplota tavenia: 13…14 °C
Hustota: 1.224
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075444
Číslo CAS: 2444-37-3
EINECS: 219-483-6