Tlačiť
2-Hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 2-Hydroxy-1-phenylethanone, Benzoylcarbinol, Phenacyl hydroxyide, 2-Hydroxyacetophenone, Phenacyl alcohol, α-Hydroxyacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
445134-25G 445134-5G
SIAL445134-25GEA 311.64 EUR
SIAL445134-25G SIAL445134-5G
2-Hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₈O₂
Mw: 136.15
Teplota varu: 118…120 °C (11 mmHg)
Teplota tavenia: 103…105 °C
Hustota: 1.0963 g/cm³ (99 °C)
Číslo MDL: MFCD00041829
Číslo CAS: 582-24-1
EINECS: 209-480-8