(4-Nitrophenyl)acetic acid ethyl ester ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Ethyl 4-nitrohenylacetate, Ethyl (4-nitrophenyl)acetate, Ethyl 4-nitrophenylacetate
A11101.06
A11101.14
A11101.22
A11101.06EA
69.39
EUR
A11101.06
A11101.14
A11101.22
(4-Nitrophenyl)acetic acid ethyl ester ≥98%
(4-Nitrophenyl)acetic acid ethyl ester
Purity: 98%
CAS No.: 5445-26-1
Molecular Formula: C10H11NO4
Formula Weight: 209.20
Melting Point: 62-66°
Beilstein Reference: 2053241
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO₄ Teplota tavenia: 62…66 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00017046 Číslo CAS: 5445-26-1 EINECS: 226-646-5 |