Tlačiť
(4-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl (4-methoxyphenyl)acetate, Ethyl 2-(4-methoxyphenyl)acetate, Homoanisic acid ethyl ester, 4-Methoxyphenylacetic acid ethyl ester, Ethyl 4-Methoxyphenylacetate
189840100 189840500
ACRO189840100EA 83.83 EUR
ACRO189840100 ACRO189840500
(4-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester 97%
(4-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
Teplota varu: 108…111 °C (3 mmHg)
Hustota: 1,097 g/cm³
Teplota vzplanutia: 46 °C
Číslo MDL: MFCD00040760
Číslo CAS: 14062-18-1
EINECS: 237-903-6
OSN: 3272
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5065 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %