(4-Hydroxyphenyl)acetic acid ethyl ester ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Ethyl (4-hydroxyphenyl)acetate, Ethyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetate
B21832.09
B21832.18
B21832.09EA
83.43
EUR
B21832.09
B21832.18
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid ethyl ester ≥98%
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid ethyl ester
Purity: 98%
CAS No.: 17138-28-2
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.21
Melting Point: 36-38°
Boiling Point: 187-189°/20mm
MDL No.: MFCD00016491
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₃ Teplota varu: 187…189 °C (20 mmHg) Teplota tavenia: 36…38 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016491 Číslo CAS: 17138-28-2 EINECS: 241-197-5 |