Tlačiť
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (4-Carboxybut-1-yl)(triphenyl)phosphonium bromide
A12023.14 A12023.22 A12023.36
A12023.14EA 63.38 EUR
A12023.14 A12023.22 A12023.36
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98% CAS No.: 17814-85-6 Molecular Formula: C23H24BrO2P Formula Weight: 443.33 Flash Point: 195°(383°F) Melting Point: 205-209° Beilstein Reference: 3586477 MDL No.: MFCD00011906
Vzorec: C₂₃H₂₄BrO₂P
Teplota tavenia: 205…209 °C
Teplota vzplanutia: 195 °C (383 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011906
Číslo CAS: 17814-85-6
EINECS: 241-782-5