Tlačiť
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (4-Carboxybut-1-yl)(triphenyl)phosphonium bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
157945-250G 157945-50G
SIAL157945-250GEA 334.54 EUR
SIAL157945-250G SIAL157945-50G
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide, Sigma-Aldrich®
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₂₃H₂₄BrO₂P
Teplota tavenia: 205…208 °C
Číslo MDL: MFCD00011906
Číslo CAS: 17814-85-6
EINECS: 241-782-5