Tlačiť
(4-Bromophenyl)acetic acid ethyl ester ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B22165.14 B22165.06 B22165.22
B22165.14EA 212.19 EUR
B22165.14 B22165.06 B22165.22
(4-Bromophenyl)acetic acid ethyl ester ≥98%
(4-Bromophenyl)acetic acid ethyl ester
Purity: 98% CAS No.: 14062-25-0 Molecular Formula: C10H11BrO2 Formula Weight: 243.10 Melting Point: 29-31° Boiling Point: 88-90°/0.35mm MDL No.: MFCD00016333
Vzorec: C₁₀H₁₁BrO₂
Teplota varu: 88…90 °C (0,35 mmHg)
Teplota tavenia: 29…31 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016333
Číslo CAS: 14062-25-0