(4-Bromobutyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B23040.09
B23040.18
B23040.09EA
55.28
EUR
B23040.09
B23040.18
(4-Bromobutyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(4-Bromobutyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 7333-63-3
Molecular Formula: Br(CH2)4P(C6H5)3Br
Formula Weight: 478.22
Melting Point: 206-212°
Beilstein Reference: 3812291
Vzorec:
C₂₂H₂₃Br₂P Mw: 478.21 Teplota tavenia: 206…212 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00031636 Číslo CAS: 7333-63-3 |