Tlačiť
(3-Pyridyl)acetic acid ethyl ester 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
118920250 118920050
ACRO118920250EA 324.51 EUR
ACRO118920250 ACRO118920050
(3-Pyridyl)acetic acid ethyl ester 99%
(3-Pyridyl)acetic acid ethyl ester
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Teplota varu: 80 °C (,4 mmHg)
Hustota: 1,08 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006411
Číslo CAS: 39931-77-6
EINECS: 254-707-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %