(3-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A15070.06
A15070.14
A15070.06EA
179.3
EUR
A15070.06
A15070.14
(3-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester ≥98%
(3-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester
Purity: 98%
CAS No.: 35553-92-5
Molecular Formula: C11H4O3
Formula Weight: 194.23
Boiling Point: 109-110°/1mm
MDL No.: MFCD00026897
Vzorec:
C₁₁H₁₄O₃ Teplota varu: 109…110 °C (1 mmHg) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00026897 Číslo CAS: 35553-92-5 EINECS: 252-614-5 |