Tlačiť
3-Phenyl-2-propyn-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Phenylprop-2-yn-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
589306-25G 589306-5G
SIAL589306-25GEA 337.75 EUR
SIAL589306-25G SIAL589306-5G
3-Phenyl-2-propyn-1-ol, Sigma-Aldrich®
3-Phenyl-2-propyn-1-ol
Vzorec: C₉H₈O
Mw: 132.16
Číslo MDL: MFCD00040914
Číslo CAS: 1504-58-1