Tlačiť
3-Phenyl-2-propyn-1-ol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Phenylprop-2-yn-1-ol
270030050 270030250
ACRO270030050EA 90.65 EUR
ACRO270030050 ACRO270030250
3-Phenyl-2-propyn-1-ol 98%
3-Phenyl-2-propyn-1-ol
Vzorec: C₉H₈O
Mw: 132.16
Teplota varu: 129…130 °C (10 mmHg)
Hustota: 1.078 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040914
Číslo CAS: 1504-58-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5830 to 1.5870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %