Tlačiť
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)acetic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
631310-1G 631310-5G
SIAL631310-1GEA 115.92 EUR
SIAL631310-1G SIAL631310-5G
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₅
Číslo MDL: MFCD00016834
Číslo CAS: 4385-56-2
EINECS: 224-494-4