Tlačiť
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
91877-25ML 91877-5ML
SIAL91877-25MLEA 332.13 EUR
SIAL91877-25ML SIAL91877-5ML
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane
Vzorec: F₃CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Teplota varu: 144 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,137 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00039266
Číslo CAS: 429-60-7
EINECS: 207-059-3