Tlačiť
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane
Dodávateľ: abcr
AB111473.0005 AB111473.0025
ABCRAB111473.0005EA 0 EUR
ABCRAB111473.0005 ABCRAB111473.0025
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane
Vzorec: F₃CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Teplota varu: 144 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,137 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00039266
Číslo CAS: 429-60-7
EINECS: 207-059-3