Tlačiť
(2-Pyridyl)acetic acid ethyl ester, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ethyl 2-Pyridylacetate, Ethyl 2-pyridineacetate, Ethyl (2-pyridyl)acetate
E47247-25G E47247-5G
SIALE47247-25GEA 342.16 EUR
SIALE47247-25G SIALE47247-5G
(2-Pyridyl)acetic acid ethyl ester, Sigma-Aldrich®
(2-Pyridyl)acetic acid ethyl ester
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Teplota varu: 302 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 86…90 °C
Hustota: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00006359
Číslo CAS: 2739-98-2
EINECS: 220-365-1