(2-Hydroxyethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L00679.14
L00679.22
L00679.14EA
114.56
EUR
L00679.14
L00679.22
(2-Hydroxyethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(2-Hydroxyethyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98+%
CAS No.: 7237-34-5
Molecular Formula: HO(CH2)2P(C6H5)3Br
Formula Weight: 387.26
Melting Point: 218-220°
Beilstein Reference: 3922741
Vzorec:
C₂₀H₂₀BrOP Mw: 387.26 Teplota tavenia: 218…220 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011901 Číslo CAS: 7237-34-5 |