Dimethylsulfoxid-D6, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
716731-10ML
716731-50ML
SIAL716731-10MLEA
88.25
EUR
SIAL716731-10ML
SIAL716731-50ML
Dimethylsulfoxid-D6, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfoxid-D6
Vzorec:
D₃CS(O)CD₃ Teplota varu: 189 °C (5 mmHg) Teplota tavenia: 20,2 °C Hustota: 1,19 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 82 °C (ot. pohárek) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002090 Číslo CAS: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |