Chloroform-D1 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS stabilizovaný for NMR spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Stabilizácia:
Stabilised with silver
368651000
368655000
ACRO368651000EA
160.85
EUR
ACRO368651000
ACRO368655000
Chloroform-D1 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS stabilizovaný for NMR spectroscopy
Chloroform-D1
Vzorec:
CDCl₃ Teplota varu: 60,8 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –64 °C Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00000827 Číslo CAS: 865-49-6 EINECS: 212-742-4 OSN: 1888 ADR: 6.1,III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.01 % (Coulometric) |
Stabilizer | silver foil |
D-Enrichment | ≥99.80 % |
TMS | 0.03 v/v% |