Tlačiť
(2-Bromoethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24833.06 B24833.14
B24833.06EA 47.73 EUR
B24833.06 B24833.14
(2-Bromoethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(2-Bromoethyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98% CAS No.: 7301-93-1 Molecular Formula: BrCH2CH2P(C6H5)3Br Formula Weight: 450.15 Melting Point: 186-189° MDL No.: MFCD04039352
Vzorec: C₂₀H₁₉Br₂P
Teplota tavenia: 186…189 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04039352
Číslo CAS: 7301-93-1