Tlačiť
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: ((1S,4R)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonic acid, (1S)-(+)-2-Oxobornane-10-sulphonic acid, D(+)-Camphor-10-sulphonic acid, (1S)-(+)-7,7-Dimethylbicyclo(2.2.1)-2-heptanon-1-methane sulphonic acid, (1S)-(+)-10-Camphorsulphonic acid, D-Camphorsulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
21360-100G-F 21360-500G-F
SIAL21360-100G-FEA 72.6 EUR
SIAL21360-100G-F SIAL21360-500G-F
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonic acid, Sigma-Aldrich®
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonic acid
Vzorec: C₁₀H₁₆O₄S
Teplota varu: 375 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 195 °C
Číslo MDL: MFCD00064157
Číslo CAS: 3144-16-9
EINECS: 221-554-1