Tlačiť
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonic acid, (max. 2% H₂O) 98+% (dry weight)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: ((1S,4R)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonic acid, (1S)-(+)-2-Oxobornane-10-sulphonic acid, D(+)-Camphor-10-sulphonic acid, (1S)-(+)-7,7-Dimethylbicyclo(2.2.1)-2-heptanon-1-methane sulphonic acid, (1S)-(+)-10-Camphorsulphonic acid, D-Camphorsulphonic acid
A16179.14 A16179.22 A16179.36
A16179.14EA 31.13 EUR
A16179.14 A16179.22 A16179.36
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonic acid, (max. 2% H₂O) 98+% (dry weight)
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonic acid
Purity: 98+% CAS No.: 3144-16-9 Molecular Formula: C10H16O4S Formula Weight: 232.30 Melting Point: 196-200° dec. Beilstein Reference: 2809675 Merck Reference: 14,1734 Optical Rotation: +20° (c=2 in water) UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00064157
Vzorec: C₁₀H₁₆O₄S
Teplota varu: 375 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 196…200 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064157
Číslo CAS: 3144-16-9
EINECS: 221-554-1
OSN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1734