(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonic acid, (max. 2% H₂O) 98+% (dry weight)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
((1S,4R)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonic acid, (1S)-(+)-2-Oxobornane-10-sulphonic acid, D(+)-Camphor-10-sulphonic acid, (1S)-(+)-7,7-Dimethylbicyclo(2.2.1)-2-heptanon-1-methane sulphonic acid, (1S)-(+)-10-Camphorsulphonic acid, D-Camphorsulphonic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 3144-16-9
Molecular Formula: C10H16O4S
Formula Weight: 232.30
Melting Point: 196-200° dec.
Beilstein Reference: 2809675
Merck Reference: 14,1734
Optical Rotation: +20° (c=2 in water)
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00064157
Vzorec:
C₁₀H₁₆O₄S Teplota varu: 375 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 196…200 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064157 Číslo CAS: 3144-16-9 EINECS: 221-554-1 OSN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 14,1734 |