Tlačiť
(1R)-(-)-Camphor-10-sulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
282146-100G 282146-25G
SIAL282146-100GEA 190.93 EUR
SIAL282146-100G SIAL282146-25G
(1R)-(-)-Camphor-10-sulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Vzorec: C₁₀H₁₆O₄S
Teplota varu: 375 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 193…196 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00150753
Číslo CAS: 35963-20-3
EINECS: 252-817-9