Tlačiť
(1R)-(-)-Camphor-10-sulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: L(-)-Camphor-10-sulphonic acid, (1R)-(-)-2-Oxobornane-10-sulphonic acid, ((1R,4S)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonic acid, (-)-CSA
M-Clarity™ quality level = MQ200
21365-250G-F 21365-50G-F
SIAL21365-250G-FEA 357.4 EUR
SIAL21365-250G-F SIAL21365-50G-F
(1R)-(-)-Camphor-10-sulphonic acid, Sigma-Aldrich®
(1R)-(-)-Camphor-10-sulphonic acid
Vzorec: C₁₀H₁₆O₄S
Teplota varu: 375 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 193…196 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00150753
Číslo CAS: 35963-20-3
EINECS: 252-817-9