Acetonitril ≥99.8% (by GC), BAKER ANALYZED®, Isocratic Grade for HPLC, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
|
Nebezpečí
|
8257.1000EA
102.69
EUR
8257.1000
8257.2500
8257.9010RC
8257-333
Acetonitril ≥99.8% (by GC), BAKER ANALYZED®, Isocratic Grade for HPLC, J.T.Baker®
Acetonitril
Vzorec:
H₃CCN Teplota varu: 81,6 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –45,7 °C Hustota: 0,782 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 2 °C (ot. pohárek) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001878 Číslo CAS: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 OSN: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Assay (by GC) | min. 99.8 % |
Residue after Evaporation | max. 0.0005 % |
Water (H2O) | max. 0.1 % |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water): | |
at 200 nm | max. 0.5 |
at 210 nm | max. 0.3 |
at 220 nm | max. 0.2 |
at 254 nm | max. 0.05 |
at 280 nm | max. 0.01 |
UV Cut-off, nm | max. 190 |