Tlačiť
Acetonitril, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
Synonymá: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
8004.1000EA 84.12 EUR
8004.1000 8004.2500 8004.9200
Acetonitril, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Acetonitril
Vzorec: H₃CCN
Mw: 41.05
Teplota varu: 81.6
Teplota tavenia: –45.7 °C
Hustota: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 2 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001878
Číslo CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
OSN: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) (corrected for water) min. 99.5 %
Appearance passes test
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation max. 0.005 %
Titrable Acid (µeq/g) max. 8
Titrable base (µeq/g) max. 0.6
Water (H2O) max. 0.3 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1