Tlačiť
Exikátory, s víkem
Dodávateľ: BRAND
65805 65810 65815
BRND65805EA 130.37 EUR
BRND65805 BRND65810 BRND65815
Exikátory, s víkem
Exsikátory Exsikátory plastové
Dessicators with polycarbonate lid, PP base and desiccant tray. Venting stopper with non-return valve in lid. Seal between lid and base: polychlorobutadiene rubber (CK) O-ring, compressed by vacuum.
  • Light-weight and easy to handle