Tlačiť
Desiccators, with knob lid
Dodávateľ: BRAND
65043 65038 65031
BRND65043EA 440.62 EUR
BRND65043 BRND65038 BRND65031
Desiccators, with knob lid
Exsikátory Exsikátory skleněné
Borosilikátové sklo 3.3 s precizními plochými přírubami.
  • základna je hustě pokryta kroužky ke zlepšení stability a k předcházení trhlinám
  • vyměnitelné víko s rukojetí
Certifikácie: DIN 12491