Tlačiť
Hexanal ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A16265.22 A16265.36
A16265.22EA 51.74 EUR
A16265.22 A16265.36
Hexanal ≥98%
Hexanal
Purity: 98% CAS No.: 66-25-1 Molecular Formula: CH3(CH2)4CHO Formula Weight: 100.16 Flash Point: 25°(77°F) Refractive Index: 1.4050 Melting Point: -56° Boiling Point: 130-131° Beilstein Reference: 506198 Merck Reference: 14,1760 UN No.: 1207 MDL No.: MFCD00007027
Vzorec: C₆H₁₂O
Teplota varu: 130…131 °C
Teplota tavenia: –56 °C
Hustota: 0,834
Teplota vzplanutia: 25 °C (77 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007027
Číslo CAS: 66-25-1
EINECS: 200-624-5
OSN: 1207
ADR: 3,III
Merck Index: 14,1760