Tlačiť
Hexanal 96% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Hexylaldehyde, Caproaldehyde, Hexaldehyde, Aldehyde C6, Hexyl aldehyde
151850010 151855000 151850025
ACRO151850010EA 310.07 EUR
ACRO151850010 ACRO151855000 ACRO151850025
Hexanal 96% stabilised
Hexanal
Vzorec: C₆H₁₂O
Teplota varu: 130…131 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –56 °C
Hustota: 0,815 g/cm³
Teplota vzplanutia: 32 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007027
Číslo CAS: 66-25-1
EINECS: 200-624-5
OSN: 1207
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01766
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.810 to 0.820 g/ml
GC ≥95 %
Stabilizer 100 to 500 ppm alpha-Tocopherol
Acid value ≤10 mg KOH/g