Hexanal 96% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Hexylaldehyde, Caproaldehyde, Hexaldehyde, Aldehyde C6, Hexyl aldehyde
151850010
151855000
151850025
ACRO151850010EA
310.07
EUR
ACRO151850010
ACRO151855000
ACRO151850025
Hexanal 96% stabilised
Hexanal
Vzorec:
C₆H₁₂O Teplota varu: 130…131 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: –56 °C Hustota: 0,815 g/cm³ Teplota vzplanutia: 32 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007027 Číslo CAS: 66-25-1 EINECS: 200-624-5 OSN: 1207 ADR: 3,III Merck Index: 13,01766 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4020 to 1.4070 (20°C, 589 nm) |
Density | (20°C) 0.810 to 0.820 g/ml |
GC | ≥95 % |
Stabilizer | 100 to 500 ppm alpha-Tocopherol |
Acid value | ≤10 mg KOH/g |