Tlačiť
Acetaldehyd ≥99.0%, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
00071-1L 00071-500ML 00071-5ML
SIAL00071-1LEA 86.24 EUR
SIAL00071-1L SIAL00071-500ML SIAL00071-5ML
Acetaldehyd ≥99.0%, Sigma-Aldrich®
Acetaldehyd
Vzorec: CH₃CHO
Teplota varu: 20,1 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –123 °C
Hustota: 0,78 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –27 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006991
Číslo CAS: 75-07-0
EINECS: 200-836-8
OSN: 1089
ADR: 3,I
Merck Index: 12,00037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de03379d171eda3c733a039cd16293e8ee4a02e2&vid=573943501bd6753f30bb12e41521b99361988998&prid=web&clid=SAPDAM