Tlačiť
Acetaldehyd, anhydrous ≥99.5% (by GC), puriss. p.a., Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
00070-500ML 00070-100ML 00070-1L
SIAL00070-500MLEA 92.66 EUR
SIAL00070-500ML SIAL00070-100ML SIAL00070-1L
Acetaldehyd, anhydrous ≥99.5% (by GC), puriss. p.a., Sigma-Aldrich®
Acetaldehyd
Vzorec: CH₃CHO
Teplota varu: 21 °C (lit.)
Teplota tavenia: –125 °C (lit.)
Hustota: 0,785 g/mL (25 °C) (lit.)
Teplota vzplanutia: –27 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006991
Číslo CAS: 75-07-0
EINECS: 200-836-8
OSN: 1089
ADR: 3,I
Merck Index: 12,00037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de03379d171eda3c733a039cd16293e8ee4a02e2&vid=573943501bd6753f30bb12e41521b99361988998&prid=web&clid=SAPDAM