Tlačiť
Bromoacetaldehyde diethyl acetal 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-1,1-diethoxyethane
346521000 346525000
ACRO346521000EA 53.35 EUR
ACRO346521000 ACRO346525000
Bromoacetaldehyde diethyl acetal 97%
Bromoacetaldehyde diethyl acetal
Vzorec: BrH₂CCH(OCH₂CH₃)₂
Teplota varu: 66…67 °C (18 mmHg)
Hustota: 1,28 g/cm³
Teplota vzplanutia: 61 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000214
Číslo CAS: 2032-35-1
EINECS: 217-989-1
OSN: 2810
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %