Dibromochloromethane 98%, rods
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 98%
CAS No.: 124-48-1
Molecular Formula: ClCHBr2
Formula Weight: 208.28
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5475
Melting Point: -22°
Boiling Point: 115-118°
Beilstein Reference: 1731046
Merck Reference: 14,2135
MDL No.: MFCD00000820
Vzorec:
Br₂ClCH Teplota varu: 115…118 °C Teplota tavenia: –22 °C Hustota: 2,420 Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00000820 Číslo CAS: 124-48-1 EINECS: 204-704-0 Merck Index: 14,2135 |