Tlačiť
Dibromochloromethane 98%, rods
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A16938.06 A16938.14
A16938.06EA 47.33 EUR
A16938.06 A16938.14
Dibromochloromethane 98%, rods
Dibromochloromethane
Purity: 98% CAS No.: 124-48-1 Molecular Formula: ClCHBr2 Formula Weight: 208.28 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.5475 Melting Point: -22° Boiling Point: 115-118° Beilstein Reference: 1731046 Merck Reference: 14,2135 MDL No.: MFCD00000820
Vzorec: Br₂ClCH
Teplota varu: 115…118 °C
Teplota tavenia: –22 °C
Hustota: 2,420
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000820
Číslo CAS: 124-48-1
EINECS: 204-704-0
Merck Index: 14,2135