Tlačiť
Bromotrichloromethane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
B82251-100G B82251-500G
SIALB82251-100GEA 77.02 EUR
SIALB82251-100G SIALB82251-500G
Bromotrichloromethane, Sigma-Aldrich®
Bromotrichloromethane
Vzorec: BrCl₃C
Teplota varu: 105 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –6 °C
Hustota: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000783
Číslo CAS: 75-62-7
EINECS: 200-886-0
OSN: 2810
ADR: 6.1,III