Bromotrichloromethane ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97%
CAS No.: 75-62-7
Molecular Formula: CBrCl3
Formula Weight: 198.28
Flash Point: None
Refractive Index: 1.5060
Odour: Chloroform-like
Melting Point: -6°
Boiling Point: 104-105°
Beilstein Reference: 1732543
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000783
Vzorec:
BrCl₃C Teplota varu: 104…105 °C Teplota tavenia: –6 °C Hustota: 2,015 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000783 Číslo CAS: 75-62-7 EINECS: 200-886-0 OSN: 2810 ADR: 6.1,III |