Tlačiť
Bromotrichloromethane 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
107491000 107492500
ACRO107491000EA 58.48 EUR
ACRO107491000 ACRO107492500
Bromotrichloromethane 99%
Bromotrichloromethane
Vzorec: BrCl₃C
Mw: 198.27
Teplota varu: 105
Teplota tavenia: –6 °C
Hustota: 1.997 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000783
Číslo CAS: 75-62-7
EINECS: 200-886-0
OSN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5075 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %