Tlačiť
1-Bromo-5-chloropentane 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
221210050 221210250 221211000
ACRO221210050EA 33.65 EUR
ACRO221210050 ACRO221210250 ACRO221211000
1-Bromo-5-chloropentane 98%
1-Bromo-5-chloropentane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Cl
Teplota varu: 210…212 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,4 g/cm³
Teplota vzplanutia: 75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001016
Číslo CAS: 54512-75-3
EINECS: 259-193-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4826 to 1.4846 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %