1-Bromo-4-chlorobutane 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
106840250
106841000
ACRO106840250EA
77.71
EUR
ACRO106840250
ACRO106841000
1-Bromo-4-chlorobutane 99%
1-Bromo-4-chlorobutane
Vzorec:
BrH₂C(CH₂)₂CH₂Cl Mw: 171.46 Teplota varu: 80…82 °C (30 mmHg) Hustota: 1.48 g/cm³ Teplota vzplanutia: 60 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001010 Číslo CAS: 6940-78-9 EINECS: 230-089-3 OSN: 1993 ADR: 3 III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4865 to 1.4885 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |