Tlačiť
1-Bromo-4-chlorobutane 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
106840250 106841000
ACRO106840250EA 77.71 EUR
ACRO106840250 ACRO106841000
1-Bromo-4-chlorobutane 99%
1-Bromo-4-chlorobutane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
Mw: 171.46
Teplota varu: 80…82 °C (30 mmHg)
Hustota: 1.48 g/cm³
Teplota vzplanutia: 60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001010
Číslo CAS: 6940-78-9
EINECS: 230-089-3
OSN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4865 to 1.4885 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %