Tlačiť
1-Bromo-2-chloroethane 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethylene chlorobromide
214181000 214185000
ACRO214181000EA 64.98 EUR
ACRO214181000 ACRO214185000
1-Bromo-2-chloroethane 98%
1-Bromo-2-chloroethane
Vzorec: BrH₂CCH₂Cl
Teplota varu: 106…107 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –17 °C
Hustota: 1,73 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000962
Číslo CAS: 107-04-0
EINECS: 203-456-0
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %