1-Bromo-1-chloroethane ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L01910.04
L01910.09
L01910.04EA
119.94
EUR
L01910.04
L01910.09
1-Bromo-1-chloroethane ≥98%
1-Bromo-1-chloroethane
Purity: 98%
CAS No.: 593-96-4
Molecular Formula: CH3CHBrCl
Formula Weight: 143.42
Refractive Index: 1.4660
Boiling Point: 82-83°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00018842
Vzorec:
BrClHCCH₃ Teplota varu: 82…83 °C Hustota: 1,667 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00018842 Číslo CAS: 593-96-4 EINECS: 209-820-5 OSN: 2810 ADR: 6.1,III |