Tlačiť
Bromoform ≥98.0% stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Tribromomethane
Stabilizácia: Stabilised with 2-methyl-2-butene (iso-amylene)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18702.0250 8.18702.1000
8.18702.0250EA 295.21 EUR
8.18702.0250 8.18702.1000
Bromoform ≥98.0% stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Bromoform
Vzorec: Br₃CH
Mw: 252.73
Teplota varu: 149.5
Teplota tavenia: 9.2
Hustota: 2.8912 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000128
Číslo CAS: 75-25-2
EINECS: 200-854-6
OSN: 2515
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,01404
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b89941b7466cb8d23e0b302de9d64becfcb53281&vid=f55d7eee18c2e23867d92b68958e5b626a9909b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 1 g/l (20 °C)
Melting Point 9.2 °C
Molar Mass 252.73 g/mol
Boiling Point 149.5 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 6.4 hPa (20 °C)
Density 2.89 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials