Tetrabromomethane, (max. 6% H₂O) 98% (dry weight)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L00821.14
L00821.22
L00821.36
L00821.14EA
49.34
EUR
L00821.14
L00821.22
L00821.36
Tetrabromomethane, (max. 6% H₂O) 98% (dry weight)
Tetrabromomethane
Purity: 98%
CAS No.: 558-13-4
Molecular Formula: CBr4
Formula Weight: 331.63
Melting Point: 90-95°
Boiling Point: 190°
UN No.: 2516
MDL No.: MFCD00000117
Vzorec:
Br₄C Teplota varu: 190 °C Teplota tavenia: 90…95 °C Hustota: 3,420 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000117 Číslo CAS: 558-13-4 EINECS: 209-189-6 OSN: 2516 ADR: 6.1,III |