Tlačiť
Tetrabromomethane 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
325150050 325151000 325155000
ACRO325150050EA 59.77 EUR
ACRO325150050 ACRO325151000 ACRO325155000
Tetrabromomethane 98%
Tetrabromomethane
Vzorec: Br₄C
Teplota varu: 190 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 88…93 °C
Hustota: 3,42 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000117
Číslo CAS: 558-13-4
EINECS: 209-189-6
OSN: 2516
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline solid
Water ≤10 % (K.F.)
GC ≥97.5 % (On organic basis)
Stabilizer May contain water as stabilizer