Tetrabromomethane 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
325150050
325151000
325155000
ACRO325150050EA
59.77
EUR
ACRO325150050
ACRO325151000
ACRO325155000
Tetrabromomethane 98%
Tetrabromomethane
Vzorec:
Br₄C Teplota varu: 190 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 88…93 °C Hustota: 3,42 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000117 Číslo CAS: 558-13-4 EINECS: 209-189-6 OSN: 2516 ADR: 6.1,III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to off-white Crystalline solid |
Water | ≤10 % (K.F.) |
GC | ≥97.5 % (On organic basis) |
Stabilizer | May contain water as stabilizer |