Tlačiť
Bromethan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Bromic ether, Hydrobromic ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00871.0250 8.00871.1000
8.00871.0250EA 33.57 EUR
8.00871.0250 8.00871.1000
Bromethan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Bromoethane
Vzorec: BrH₂CCH₃
Teplota varu: 38,4 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –118 °C
Hustota: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –20 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000232
Číslo CAS: 74-96-4
EINECS: 200-825-8
OSN: 1891
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03807
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 9 g/l (20 °C)
Melting Point -118 °C
Molar Mass 108.96 g/mol
Boiling Point 37 - 39 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 510 hPa (20 °C)
Flash Point -20 °C
Refractive Index 1.4236 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 6.7 - 11.3 %(V)
Density 1.46 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 510 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials